Learn More
BRAND™ Flacons à échantillons en polystyrène
Code produit 10717861 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Transparente
Conditionnement:
1000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
10717861 Transparente 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10717861 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 722060
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Comprend un bouchon à clipser en polyéthylène. À utiliser avec le comptoir Leuko-Ery.
  • Structure en polystyrène
  • Transparent
  • Marquage CE conformément à la directive IVD 98/79 CE
  • Comprend un bouchon à clipser en polyéthylène
  • Disponibles en boîtes de 1 000.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparente
Diamètre (métrique) externe 22 mm
Matériau Polystyrène
Volume (métrique) 12 ml
Comprend Avec un bouchon à pression en polyéthylène
Nb par paquet 1000
Matériau du bouchon Polyéthylène
Type de bouchon Bouchon à clipser
Quantité 1000 paquet
Hauteur (métrique) 38 mm