Learn More
Brand™ Semi-micro cuve en PS
Code produit 10151710 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1,5 ml
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10151710 1,5 ml 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10151710 Fournisseur Brand™ Code fournisseur 759015
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabriqué en PS et verre acrylique. Les semi-micro cuves en PS BRAND™ présentent un trajet optique clair et transparent avec une indication du sens du trajet.
  • Fabriquée en PS et verre acrylique.
  • Trajet optique clair et transparent avec indication du sens du trajet
  • Fabriquée en salle dans des conditions contrôlées et conditionnée de façon entièrement automatique, sans contact humain
  • Conditionnements regroupés par nombre de cavités de moulage pour garantir la variation du coefficient d’extinction la plus faible possible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 1,5 ml
Matériau Polystyrène
Longueur (métrique) 4,5mm
Quantité 100Pack
Wavelength Range 360 nm
Hauteur (métrique) 23 mm