Learn More
Fisherbrand™ Semi-micro cuves en PS pour longueurs d’ondes visibles
Code produit 11547692 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1,6 mL
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11547692 1,6 mL 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11547692
Quantité Prix
1 11.60€ / 100 pièces
10 11.00€ / 100 pièces
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
En stock
Edge
Ajouter au panier
Utilisez ces cuves pour obtenir des températures d’échantillon plus stables pendant les mesures photométriques. Les semi-micro cuves en PS pour longueurs d’ondes visibles Fisherbrand™ offrent une excellente portée de transmission optique et une faible épaisseur de paroi pour un transfert de chaleur accru.
Semi-micro cuvette en polystyrène jetable.
  • Capacité de 1,6 ml
  • Transparence d’environ 90 % entre 400 nm et 800 nm
  • Intervalle de 336 à 850 nm
  • Trajet optique : 10 mm
  • Dimensions : 12. 5 mm x 45 mm
Spécification
Type Cuve semi-micro
Jetable Usage unique
Capacité (métrique) 1,6 mL
Matériau Polystyrène
Longueur du trajet optique 10 mm
Wavelength Range 400 à 800 nm
Hauteur (métrique) 45 mm
Largeur (métrique) 12,5mm