Learn More
Fisherbrand™ Bateaux de pesage antistatiques en polystyrène
Code produit 12922850 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 mL
85 ml
280 ml
Couleur:
Blanc
Noir
Dimensions:
L; 140 x 140 x 22 mm
M; 85 x 85 x 24 mm
Petite ; 46 x 46 x 8 mm
Forme:
Carré
Diamant
Conditionnement:
500 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Couleur Dimensions Forme Conditionnement
12922850 10 mL Blanc Petite ; 46 x 46 x 8 mm Carré 500 pièces
12942860 10 mL Noir Petite ; 46 x 46 x 8 mm Carré 500 pièces
12608513 280 ml Blanc L; 140 x 140 x 22 mm Diamant 500 pièces
12962860 280 ml Noir L; 140 x 140 x 22 mm Carré 500 pièces
12952860 85 ml Noir M; 85 x 85 x 24 mm Carré 500 pièces
11680302 85 ml Blanc M; 85 x 85 x 24 mm Diamant 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 12922850
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Facilite la pesée et le versement des échantillons. Le Fisherbrand™ Le bateau de pesée antistatique en polystyrène se plie facilement et possède une surface lisse et des coins arrondis pour faciliter le versement. Choisissez la taille et la couleur répondant le mieux à vos besoins. Jetable et durable.
  • Les nacelles flexibles sont dotées de surfaces lisses et de bords arrondis pour fournir des versements précis avec une perte d’échantillon minimale
  • Choisissez-les en blanc ou en noir pour obtenir un meilleur contraste de couleur
  • Surface antistatique pour s’assurer que l’échantillon est complètement retiré
  • Les nacelles sont peu profondes avec un fond plat large pour résister au basculement
  • Biologiquement inertes et résistantes aux acides dilués et faibles, solutions aqueuses, alcools et bases
  • Plage de températures : -10 à 70°C
  • Disponibles en trois tailles et deux couleurs, en boîtes de 500
  • Toutes sont conformes à la norme FDA/alimentaire
Spécification
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 10 mL
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Matériau Polystyrène
Forme Carré
Stérilité Non stérile
Type Nacelle de pesée antistatique
À utiliser avec (équipement) Analyseur d’humidité à micro-ondes
Dimensions Petite ; 46 x 46 x 8 mm
Longueur (métrique) 46 mm
Largeur (métrique) 46 mm
Hauteur (métrique) 8 mm