Learn More
Fisherbrand™ Nacelle de pesée standard en forme de losange en PS
Code produit 12972850 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
30 mL
100 ml
Couleur:
Blanc
Noir
Conditionnement:
500 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Couleur Conditionnement
12972850 100 ml Noir 500 pièces
12962850 30 mL Noir 500 pièces
12952850 5 ml Noir 500 pièces
12932840 5 ml Blanc 500 pièces
12387552 100 ml Blanc 500 pièces
11573422 30 mL Blanc -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 12972850
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conçue pour un versement précis et une perte minimale d’échantillon. Fisherbrand™ Le bateau de pesage standard en polystyrène en forme de losange présente une surface lisse et flexible. Les nacelles jetables possèdent un fond plat et stable et peuvent être utilisées dans différents environnements de laboratoire et pour de nombreuses applications.
  • Présente une forme en diamant flexible pour un versement précis
  • Fond plat large pour résister au basculement
  • Biologiquement inerte et résistante aux acides dilués et solutions aqueuses, alcools et bases
  • Plage de températures : -10 à 70°C
  • Peut être utilisée avec des analyseurs d’humidité à micro-ondes.
  • 500 nacelles conformes FDA/qualité alimentaire par boîte
Spécification
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 100 ml
Couleur Noir
Jetable Usage unique
Matériau Polystyrène
Forme Diamant
Stérilité Non stérile
Type Nacelle de pesée
À utiliser avec (équipement) Analyseur d’humidité à micro-ondes
Dimensions (L x l x H) 119 x 90 x 19 mm
Longueur (métrique) 119 mm
Largeur (métrique) 90 mm
Hauteur (métrique) 19 mm