Learn More
Cole-Parmer™ Nacelles de pesée carrées en PS
Code produit 11857172 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
20 ml
100 ml
Conditionnement:
500 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11857172 20 ml 500 pièces
11867172 100 ml 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11857172 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0101707
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.00€
    72.58€ / 500 pièces
    Économisez 15.42€
    17% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces nacelles de pesée avec des balances, des analyseurs d’humidité à micro-ondes et des centaines d’autres applications de manipulation d’échantillons. Les nacelles de pesée carrées en PS sont conçues pour se plier et faciliter le versement. Le fond plat prévient tout basculement. Les côtés profilés permettent une bonne prise en main.
Utilisez ces nacelles de pesée avec des balances, des analyseurs d’humidité à micro-ondes et des centaines d’autres applications de manipulation d’échantillons. Les nacelles de pesée carrées en PS sont conçues pour se plier et faciliter le versement. Le fond plat prévient tout basculement. Les côtés profilés permettent une bonne prise en main.
  • Polystyrène antistatique caoutchouté
  • Supportent des températures allant jusqu’à 180°F
  • Résistantes à la plupart des acides dilués, des solutions aqueuses et des bases d’alcool
  • Porte-échantillon à usage général
  • Les bords arrondis simplifient le transfert d’échantillons en poudre ou granulaires
  • Boîtes blanches translucides pour applications traditionnelles
  • Boîtes translucides de couleur bleue - contraste pour les poudres et les solides blancs, augmente la surface d’échantillon
  • Jetable
  • Biologiquement inertes
Spécification
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 20 ml
Couleur Bleu
Jetable Jetable
Matériau Polystyrène
Forme Carré
Type Nacelle de pesée
À utiliser avec (application) Pour une plus grande facilité de versement. Biologiquement inertes ; résistants aux acides dilués, aux solutions aqueuses, aux alcools, aux bases
À utiliser avec (équipement) Balances, analyseurs d’humidité à micro-ondes, centaines d’autres applications de manipulation d’échantillons
Dimensions S
Longueur (impériale) 1,625 in
Longueur (métrique) 4,1 cm
Largeur (impériale) 0,313 in
Largeur (métrique) 45 mm
Hauteur (métrique) 9 mm
Profondeur (métrique) 9 mm