Learn More
Heathrow Scientific™ Réservoir de réactif en conditionnement individuel stérile en polystyrène
Code produit 16351076 Tous les produits Thermo Scientific CO₂ Incubators Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
55 ml
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
16351076 55 ml 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16351076 Fournisseur Heathrow Scientific™ Code fournisseur 120750
Jusqu’à 60 % de réduction sur la manipulation des liquides
Utilisez le code promo 28028
Alle Werbeaktionen anzeigen
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Les réservoirs de réactif bénéficient d’une conception renouvelée et moderne avec des fonctionnalités améliorées pour rationaliser les procédures de pipetage.
  • Le fond en ‘’v’’ permet un accès total au réactif et son aspiration intégrale.
  • Les parois épaisses et la base large renforcent la stabilité et la solidité, facilitant la manipulation du réservoir sans déformation du produit et réduisant les débordements
  • Les réservoirs sont empilables de manière pratique grâce à une conception d’emboîtement unique qui facilite la séparation
  • Conçus pour rester à plat sur la paillasse et ne pas se déformer
  • Stérile, en sachet hermétique, stérilisé par faisceau d’électrons
  • Sans DNase, RNase ni pyrogènes
  • En sachets hermétiques à ouverture facile
  • Certificat de qualité sur demande
  • Jetable
Spezifikation
Capacité (impériale) 1,9 oz.
Couleur blanc
Capacité (métrique) 55 ml
Dimensions (L x l x H) 4 x 1,10 x 1,20 po
Matériau Polystyrène
Stérilité Stérile
Type Réservoir de réactif
Conditionnement Conditionnement individuel
Quantité 1/sac, 100 sacs/paquet.
Autoclavable Non autoclavable
Canaux 1 bac de fond
Jetable Usage unique
Forme du fond Alvéolé
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.