Learn More
Brand™ Spatules d’agitation jetables en polystyrène
Code produit 11799778 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
120 mm
Conditionnement:
500 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) unitSize
11799778 120 mm 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11799778 Fournisseur Brand™ Code fournisseur 759800
Produits de préparation et de stockage des échantillons
Utilisez le code promo 27996
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Spatule à mélanger jetable en polystyrène de dimensions L x diam. 120 mm x 3 mm, utilisable dans les laboratoires cliniques, scientifiques, de recherche et autres.
  • Spatule d’agitation jetable 
  • Fabriquée en polystyrène 
  • Peut être utilisée dans les laboratoires cliniques, scientifiques, de recherche et autres
  • L × diam.   120 mm × 3 mm 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 500 Paquet
Jetable Usage unique
Type de produit Spatule d’agitation
Matériau Polystyrène
Longueur (métrique) 120 mm