Learn More
Brand™ Nacelles de pesée carrées en PS
Product Code. 10375231 Shop All Brand Products
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
7 ml
100 mL
250 ml
Longueur (métrique):
45 mm
84 mm
140 mm
Largeur (métrique):
44 mm
84 mm
140 mm
Hauteur (métrique):
7 mm
21 mm
24 mm
Unit Size:
500 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacité (métrique) Longueur (métrique) Largeur (métrique) Hauteur (métrique) Unit Size
10375231 250 ml 140 mm 140 mm 21 mm 500 pièces
10449332 100 mL 84 mm 84 mm 24 mm 500 pièces
10739011 7 ml 45 mm 44 mm 7 mm 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10375231 Supplier Brand™ Supplier No. 155544
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
View all promotions
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
En PS résistant aux chocs. Les nacelles de pesée de forme carrée en PS BRAND™ sont légères, plates et parfaitement adaptées à la pesée. Antistatiques. L’épaisseur des parois est d’environ 0,2 mm.
  • En PS résistant aux chocs.
  • Antistatiques.
  • Conception plate et légère.
  • Idéales pour la pesée.
  • Épaisseur des parois d’environ 0,2 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 250 ml
Matériau Polystyrène
Forme Carré
Type Nacelle de pesée
À utiliser avec (application) Idéal pour la pesée
Épaisseur 0,2 mm
Dimensions (L x l x H) 140 x 140 mm ; 140 x 140 x 21 mm
Longueur (métrique) 140 mm
Largeur (métrique) 140 mm
Hauteur (métrique) 21 mm