Learn More
Merck Millipore Filtre pour seringue LG Millex™ avec membrane LCR en PTFE hydrophile
Conçu pour la préparation d’échantillons et l’élimination de fines particules à faible liaison protéique des solvants et des solutions aqueuses et organiques. Les filtres pour seringues LG Millex™ avec membranes LCR en PTFE hydrophiles sont conçues pour la filtration non stérile.
Description
Description
  • Taille des pores de 0,2 µm
  • Luer-Lock femelle / Luer-Slip mâle
  • Les applications incluent la préparation d’échantillons pour analyse