Learn More
Fisherbrand™ Bouchons en mousse de PUR
Code produit 12974291 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
15mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
55 mm
70 mm
Conditionnement:
100 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
12974291 35 mm 100 pièces
12944311 15mm 100 pièces
12954311 25 mm -
12964291 30 mm 100 pièces
12984291 40 mm -
12904301 55 mm 100 pièces
12914301 70 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 12974291
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.04€
    13.02€ / 100 pièces
    Économisez 15.02€
    53% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Formé par polymérisation en présence d’un agent moussant.
  • En polyuréthane
  • Rigide et flexible
Spécification
Diamètre (métrique) 35 mm
Hauteur (métrique) 50 mm
Quantité 100/boîte
Matériau PUR
Type de produit Bouchon d’obturation