Learn More
Fisherbrand™ Bouchons en mousse de PUR
Code produit 12984291 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
15mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
55 mm
70 mm
Conditionnement:
100 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) unitSize
12984291 40 mm -
12944311 15mm 100 pièces
12954311 25 mm -
12964291 30 mm 100 pièces
12974291 35 mm 100 pièces
12904301 55 mm 100 pièces
12914301 70 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 12984291
Promotions sur la verrerie de laboratoire
Utilisez le code promo 28509
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Formé par polymérisation en présence d’un agent moussant.
  • En polyuréthane
  • Rigide et flexible
Spécification
Diamètre (métrique) 40 mm
Hauteur (métrique) 50 mm
Quantité 100/boîte
Matériau PUR
Type de produit Bouchon d’obturation