Learn More
Kautex™ Récipient carré à col large en PVC, transparent
Description
- Fait partie de la gamme de récipients de la série 310
- Bouchon disponible séparément
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 1000 ml |
| Couleur | Transparente |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 69 mm |
| À utiliser avec (application) | Conditionnement, distribution, envoi d'échantillons, stockage, expédition |
| Matériau | PVC |
| Nbre par carton | 96 |
| Quantité | 96/boîte |
| Closure Included | Non |
| Hauteur (métrique) | 143 mm |
| Forme | Carré |
| Afficher plus |