Learn More
Haldenwanger™ Cuvettes en porcelaine
Description
- Cuvette en porcelaine, peu profonde
- Disponible en plusieurs tailles
- Conformes à la norme DIN VDE 0335, type C 100
Spécification
Spécification
| Matériau | Porcelaine |
| Forme | Circulaire |
| Type | Cuvette d’évaporation |
| À utiliser avec (application) | Laboratoires |
| Finition intérieure | Lisse |
| Dimensions (L x l x H) | 70 x 46 x 13 mm |
| Longueur (métrique) | 70 mm |
| Hauteur (métrique) | 13 mm |