Learn More
Haldenwanger™ Cuvettes en porcelaine
Code produit 10260961
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
10 mm
13 mm
15 mm
16 mm
Longueur (métrique):
45 mm
50 mm
70 mm
96 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Longueur (métrique) Conditionnement
10260961 15 mm 50 mm 1 pièce
10509031 10 mm 45 mm 1 pièce
10048160 13 mm 70 mm 1 pièce
10038150 16 mm 96 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10260961 Fournisseur Haldenwanger™ Code fournisseur L 33C/00B
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces boîtes pour une grande variété d’applications. Les cuvettes en porcelaine Haldenwanger™ sont dotées d’une finition intérieure lisse et sont conçues à partir d’un matériau en porcelaine de laboratoire optimisée.
  • Cuvette en porcelaine, peu profonde
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Conformes à la norme DIN VDE 0335, type C 100
Spécification
Matériau Porcelaine
Forme Circulaire
Type Cuvette d’évaporation
À utiliser avec (application) Laboratoires
Finition intérieure Lisse
Dimensions (L x l x H) 50 x 40 x 15 mm
Longueur (métrique) 50 mm
Hauteur (métrique) 15 mm