Learn More
Rogo-Sampaic Entonnoirs Buchner en porcelaine
Code produit 11707335
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
40 ml
80 ml
150 ml
265 ml
490 ml
660 ml
1080 ml
2000 ml
4200 ml
10 L
Diamètre (métrique) de la plaque:
45 mm
55 mm
70 mm
90 mm
110 mm
125 mm
150 mm
185 mm
240 mm
320 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Diamètre (métrique) de la plaque Conditionnement
11707335 150 ml 70 mm 1 pièce
11797325 80 ml 55 mm 1 pièce
11787325 40 ml 45 mm 1 pièce
11717335 265 ml 90 mm -
11797335 2000 ml 185 mm 1 pièce
11707345 4200 ml 240 mm 1 pièce
11737335 660 ml 125 mm -
11747335 1080 ml 150 mm 1 pièce
11727335 490 ml 110 mm 1 pièce
11717345 10 L 320 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 11707335 Fournisseur Rogo-Sampaic Code fournisseur PNF010
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Excellents pour la séparation des liquides et des solides en laboratoire. Les entonnoirs Buchner en porcelaine offrent une méthode de filtration assistée par pression rapide et facile.
  • Porcelaine blanche
  • Disponibles dans un large éventail de volumes et de diamètres de filtres
  • Les applications comprennent la collecte de composés recristallisés
  • Excellente résistance chimique et thermique
Spécification
Capacité (métrique) 150 ml
Matériau Porcelaine
Diamètre (métrique) de la plaque 70 mm
Diamètre (métrique) du disque 70 mm
Longueur (métrique) du tube 64 mm
Quantité 1 de chaque
Type de produit Entonnoir Buchner