Learn More
Rogo-Sampaic Entonnoirs Buchner en porcelaine
Description
- Porcelaine blanche
- Disponibles dans un large éventail de volumes et de diamètres de filtres
- Les applications comprennent la collecte de composés recristallisés
- Excellente résistance chimique et thermique
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 490 ml |
| Matériau | Porcelaine |
| Diamètre (métrique) de la plaque | 110 mm |
| Diamètre (métrique) du disque | 110 mm |
| Longueur (métrique) du tube | 83 mm |
| Quantité | 1 de chaque |
| Type de produit | Entonnoir Buchner |