Learn More
Haldenwanger™ Entonnoir Buchner en porcelaine
Code produit 10343221
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
75 ml
135 ml
290 ml
580 ml
795 ml
Diamètre (métrique) de la plaque:
48 mm
59 mm
74 mm
90 mm
114 mm
129 mm
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Diamètre (métrique) de la plaque Conditionnement
10343221 75 ml 59 mm 1 pièce
10433281 50 ml 48 mm 1 pièce
10251201 290 ml 90 mm 1 pièce
10179630 580 ml 114 mm 1 pièce
10771752 135 ml 74 mm 1 pièce
10434431 795 ml 129 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10343221 Fournisseur Haldenwanger™ Code fournisseur L 127C/1
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçu en porcelaine émaillée pour une excellente résistance chimique et thermique. Les entonnoirs Büchner en porcelaine Haldenwanger™ constituent un excellent choix pour une filtration rapide.
En porcelaine vitrifiée pour son excellente résistance thermique et chimique. Les entonnoirs Buchner en porcelaine Haldenwanger™ offrent un choix de premier ordre pour une filtration rapide.
  • Côtés verticaux
  • Disponible en plusieurs tailles pour répondre à de nombreux besoins de filtration
  • Plaque de filtration perforée fixe
Spécification
Capacité (métrique) 75 ml
Matériau Porcelaine
Diamètre (métrique) de la plaque 59 mm
Quantité 1Pack
Type de produit Entonnoir Buchner