Learn More
Haldenwanger™ Entonnoir Buchner en porcelaine
Description
En porcelaine vitrifiée pour son excellente résistance thermique et chimique. Les entonnoirs Buchner en porcelaine Haldenwanger™ offrent un choix de premier ordre pour une filtration rapide.
- Côtés verticaux
- Disponible en plusieurs tailles pour répondre à de nombreux besoins de filtration
- Plaque de filtration perforée fixe
Specifications
Specifications
| Capacité (métrique) | 135 ml |
| Matériau | Porcelaine |
| Diamètre (métrique) de la plaque | 74 mm |
| Quantité | 1Pack |
| Type de produit | Entonnoir Buchner |