Learn More
Haldenwanger™ Couvercles de creuset en porcelaine
Code produit 12316497
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
30mm
40mm
45mm
60mm
75mm
87mm
92mm
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe Conditionnement
12316497 75mm 5 pièces
10311252 60mm 1 pièce
10210961 45mm 1 pièce
10250911 40mm 1 pièce
10557301 30mm 1 pièce
12807703 87mm 5 pièces
12817703 92mm 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 12316497 Fournisseur Haldenwanger™ Code fournisseur L 79D/2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.75€
    53.92€ / 5 pièces
    Économisez 8.83€
    14% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces couvercles avec des creusets en porcelaine. Les couvercles de creuset en porcelaine Haldenwanger™ sont fabriqués en porcelaine de laboratoire optimisée.
  • Disponible en plusieurs tailles
  • À utiliser avec les creusets en porcelaine Haldenwanger
  • Conformes à la norme DIN VDE 0335, type C 100
Specifikationer
Matériau Porcelaine
Diamètre (métrique) externe 75mm
Product Type Couvercle de creuset
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.