Learn More
Haldenwanger™ Cuvettes d’évaporation en porcelaine
Code produit 12390689
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 ml
70 ml
190 ml
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
12390689 60 ml 1 pièce
10342152 190 ml 1 pièce
12360709 70 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12390689 Fournisseur Haldenwanger™ Code fournisseur L 131/3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.85€
    23.84€ / 1 pièces
    Économisez 6.01€
    20% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Émail intérieur et extérieur
Forme profonde, forme française, émaillées à l’intérieur et à l’extérieur.
Spécification
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 60 ml
Matériau Porcelaine
Forme Rond
Type Cuvette d’évaporation
Finition intérieure Vitré
Hauteur (métrique) 30 mm
Diamètre (métrique) 75 mm