Läs mer
Läs mer
Haldenwanger™ Boîtes d’évaporation en porcelaine
Beskrivning
- Disponible en plusieurs tailles
- Tailles jusqu’à 175 ml, vitrifiées à l’exception du rebord
- Modèles de 1 000 ml et plus émaillés, à l’exception de la base extérieure
- Avec bec verseur pour faciliter le versement
- Confo
Specifikationer
Specifikationer
| Forme du fond | Rond |
| Capacité (métrique) | 20 ml |
| Matériau | Porcelaine |
| Forme | Rond |
| Type | Capsule d’évaporation |
| À utiliser avec (application) | Laboratoires |
| Finition intérieure | Lisse |
| Hauteur (métrique) | 20 mm |
| Diamètre (métrique) | 50 mm |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?