Learn More
Haldenwanger™ Boîtes d’évaporation en porcelaine
Code produit 12095043
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
8 ml
10 ml
20 ml
270 ml
450 ml
1000 ml
1100 ml
1750 ml
2200 ml
2500 ml
3400 ml
Diamètre (métrique):
40 mm
50 mm
63 mm
125 mm
160 mm
200 mm
240 mm
250 mm
300 mm
310 mm
Conditionnement:
1 pièce
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Diamètre (métrique) Conditionnement
12095043 450 ml 160 mm 1 pièce
10606631 20 ml 50 mm 1 pièce
10761852 10 ml 40 mm 1 pièce
10167630 3400 ml 310 mm 1 pièce
10675881 2500 ml 300 mm 1 pièce
10628191 1000 ml 200 mm 1 pièce
10628351 2200 ml 250 mm 1 pièce
10117730 20 ml 63 mm 1 pièce
10464151 10 ml 50 mm 1 pièce
10454151 8 ml 40 mm 1 pièce
10404541 270 ml 125 mm 1 pièce
10138110 1100 ml 200 mm 1 pièce
10209440 1750 ml 240 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 12095043 Fournisseur Haldenwanger™ Code fournisseur L 888/6A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.60€
    43.15€ / 1 pièces
    Économisez 6.45€
    13% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces capsules pour une grande variété d’applications. Les capsules d’évaporation en porcelaine Haldenwanger™ possèdent une finition interne lisse, fabriquées à partir d’un matériau en porcelaine de laboratoire optimisé.
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Tailles jusqu’à 175 ml, vitrifiées à l’exception du rebord
  • Modèles de 1 000 ml et plus émaillés, à l’exception de la base extérieure
  • Avec bec verseur pour faciliter le versement
  • Confo
Spécification
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 450 ml
Matériau Porcelaine
Type Capsule d’évaporation
Hauteur (métrique) 35 mm
Diamètre (métrique) 160 mm