Learn More
Haldenwanger™ Boîtes d’évaporation en porcelaine
Product Code. 10260011
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique):
63 mm
70 mm
80 mm
100 mm
125 mm
Hauteur (métrique):
16 mm
20 mm
25 mm
28 mm
32 mm
50 mm
Forme du fond:
Plat
Rond
Unit Size:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diamètre (métrique) Hauteur (métrique) Forme du fond Unit Size
10260011 80 mm 16 mm Plat 1 pièce
10494531 100 mm 20 mm Plat 1 pièce
10483381 125 mm 50 mm Rond 1 pièce
10269530 63 mm 25 mm Rond 1 pièce
10128160 70 mm 28 mm Rond 1 pièce
10443001 80 mm 32 mm Rond 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 10260011 Supplier Haldenwanger™ Supplier No. L 888/2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.65€
    13.45€ / 1 pièces
    Économisez 1.20€
    8% de réduction
Expédition estimée: 23-11-2026
Add to basket
Add to basket
Conçues en porcelaine émaillée pour une excellente résistance thermique et chimique. Les capsules d’évaporation en porcelaine Haldenwanger™ disposent d’un réservoir solide pour l’évaporation des excès de solvants et la production d’une solution concentrée ou d’un précipité solide.
  • Disponibles en forme peu profonde et semi-peu profonde
  • Modèles de 175 ml émaillés, les modèles de 1 000 ml et plus sont émaillés, à l’exception de la base extérieure
Specifications
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 45 ml
Matériau Porcelaine
Forme Rond
Type Capsule d’évaporation
À utiliser avec (application) Laboratoires
Finition intérieure Vitré
Hauteur (métrique) 16 mm
Diamètre (métrique) 80 mm