Learn More
Haldenwanger™ Boîtes d’évaporation en porcelaine
Code produit 10494531
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
63 mm
70 mm
80 mm
100 mm
125 mm
Hauteur (métrique):
16 mm
20 mm
25 mm
28 mm
32 mm
50 mm
Forme du fond:
Plat
Rond
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Hauteur (métrique) Forme du fond unitSize
10494531 100 mm 20 mm Plat 1 pièce
10260011 80 mm 16 mm Plat 1 pièce
10483381 125 mm 50 mm Rond 1 pièce
10269530 63 mm 25 mm Rond 1 pièce
10128160 70 mm 28 mm Rond 1 pièce
10443001 80 mm 32 mm Rond 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10494531 Fournisseur Haldenwanger™ Code fournisseur L 888/4
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçues en porcelaine émaillée pour une excellente résistance thermique et chimique. Les capsules d’évaporation en porcelaine Haldenwanger™ disposent d’un réservoir solide pour l’évaporation des excès de solvants et la production d’une solution concentrée ou d’un précipité solide.
  • Disponibles en forme peu profonde et semi-peu profonde
  • Modèles de 175 ml émaillés, les modèles de 1 000 ml et plus sont émaillés, à l’exception de la base extérieure
Spécification
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 100 ml
Matériau Porcelaine
Forme Rond
Type Capsule d’évaporation
À utiliser avec (application) Laboratoires
Finition intérieure Vitré
Hauteur (métrique) 20 mm
Diamètre (métrique) 100 mm