Learn More
Haldenwanger™ Entonnoir de Hirsch en porcelaine
Code produit 10485821
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Dimensions : 00
Dimensions : 000
Diamètre (métrique) de la plaque:
17 mm
28 mm
Diamètre (métrique) supérieur:
52mm
70 mm
Hauteur (métrique):
70 mm
90 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Diamètre (métrique) de la plaque Diamètre (métrique) supérieur Hauteur (métrique) Conditionnement
10485821 Dimensions : 00 28 mm 70 mm 90 mm 1 pièce
10643371 Dimensions : 000 17 mm 52mm 70 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10485821 Fournisseur Haldenwanger™ Code fournisseur L 126/00
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.10€
    49.66€ / 1 pièces
    Économisez 4.44€
    8% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçu en porcelaine émaillée pour une excellente résistance chimique et thermique. Les entonnoirs de Hirsch en porcelaine Haldenwanger™ constituent un excellent choix pour une filtration rapide.
  • Côtés inclinés
  • Pour la filtration de petites quantités
  • Plaque de filtration perforée fixe
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 70 mm
Matériau Porcelaine
Hauteur (métrique) 90 mm
Description Dimensions : 00
Diamètre (métrique) de la plaque 28 mm
Quantité 1Pack
Type de produit Entonnoir Hirsch