Learn More
Haldenwanger™ Creusets en porcelaine à forme moyenne
Code produit 12316507
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10mL
60 ml
150mL
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
12316507 150mL 10 pièces
10539411 150mL 1 pièce
12336497 10mL 10 pièces
12386497 60 ml 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12316507 Fournisseur Haldenwanger™ Code fournisseur L 79MF/2
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces capsules pour une grande variété d’applications. Les creusets en porcelaine de forme moyenne Haldenwanger™ sont dotés d’une finition intérieure lisse et sont conçus en porcelaine de laboratoire optimisée.
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Tailles jusqu’à 175 ml, vitrifiées à l’exception du rebord
  • Modèles de 1 000 ml et plus émaillés, à l’exception de la base extérieure
  • Conformes à la norme DIN VDE 0335, type C 100
Spécification
Description Le couvercle est vendu séparément ; voir 12316497 (79D/2).
Matériau Porcelaine
Capacité (métrique) 150mL
Product Type Creuset