Learn More
Haldenwanger™ Mortiers en porcelaine
Code produit 10443471
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
190mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10443471 190mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10443471 Fournisseur Haldenwanger™ Code fournisseur L 55/3/RAUH
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqués en porcelaine pour des conditions d’usure élevées. Les mortiers en porcelaine Haldenwanger™ fournissent une surface rugueuse pour le broyage des matériaux afin d’obtenir une poudre fine.
  • Bec verseur facilitant le versement
  • Utiliser avec Haldenwanger™ pilons
  • Disponibles en plusieurs tailles pour répondre aux besoins en matière de concassage, de broyage et de mélange dans un laboratoire
Spécification
Diamètre (métrique) interne 90mm
Type de produit Mortier
Matériau Porcelaine
Finition Intérieur rugueux, extérieur émaillé
Capacité (métrique) 190mL