Learn More
Fisherbrand™ Plaque en porcelaine pour dessiccateurs
Code produit 15584645 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
90 mm
140 mm
190 mm
235 mm
280 mm
À utiliser avec (équipement):
Dessiccateur (dia. : 100 mm)
Dessiccateur (dia. : 150 mm)
Dessiccateur (dia. : 200 mm)
Dessiccateur (dia. : 250 mm)
Dessiccateur (dia. : 300 mm)
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15584645 190 mm Dessiccateur (dia. : 200 mm) 1 pièce
15594645 235 mm Dessiccateur (dia. : 250 mm) 1 pièce
15574645 140 mm Dessiccateur (dia. : 150 mm) 1 pièce
15564645 90 mm Dessiccateur (dia. : 100 mm) 1 pièce
15504655 280 mm Dessiccateur (dia. : 300 mm) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15584645
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
À utiliser avec les dessiccateurs
  • À utiliser avec les dessiccateurs
Spécification
Diamètre (métrique) externe 190 mm
À utiliser avec (équipement) Dessiccateur (dia. : 200 mm)
Type de produit Disque de dessiccateur