Learn More
Haldenwanger™ Mortier à bec verseur en porcelaine
Code produit 12363328
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
65 mm
130mm
150mm
180 mm
250 mm
330mm
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe Conditionnement
12363328 150mm 1 pièce
12393328 330mm 1 pièce
12373328 180 mm 1 pièce
12383328 250 mm 1 pièce
10720603 130mm 1 pièce
10403925 65 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 12363328 Fournisseur Haldenwanger™ Code fournisseur L 55/6A/RAUH
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces mortiers pour de nombreuses applications de laboratoire. Les mortiers à bec verseur en porcelaine Haldenwanger™ sont fabriqués en porcelaine de laboratoire optimisée.
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Avec bec verseur pour faciliter le versement
  • Conformes à la norme DIN VDE 0335, type C 100
Spécification
Diamètre (métrique) externe 150mm
Type de produit Mortier
Matériau Porcelaine
Hauteur (métrique) 70mm
Comprend Avec bec verseur
Capacité (métrique) 650mL