Learn More
Haldenwanger™ Creusets en porcelaine à forme haute
Code produit 12316517
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
40 ml
50 ml
Product Type:
Creuset
Creuset de fusion
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Product Type unitSize
12316517 50 ml Creuset 10 pièces
12045083 40 ml Creuset de fusion 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12316517 Fournisseur Haldenwanger™ Code fournisseur L 79C/3
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces capsules pour une grande variété d’applications. Les creusets en porcelaine de forme haute Haldenwanger™ sont dotés d’une finition intérieure lisse et sont conçus en porcelaine de laboratoire optimisée.
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Tailles jusqu’à 175 ml, vitrifiées à l’exception du rebord
  • Modèles de 1 000 ml et plus émaillés, à l’exception de la base extérieure
  • Conformes à la norme DIN VDE 0335, type C 100
Spécification
Matériau Porcelaine
Capacité (métrique) 50 ml
Diamètre (métrique) externe 45mm
Hauteur (métrique) 53mm
Product Type Creuset