Learn More
Fisherbrand™ Balance portative
Code produit 15949345 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
220 g
620 g
2200 g
5200 g
Modèle:
FCS2200
FCS221
FCS5200
FCS621
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Modèle Conditionnement
15949345 620 g FCS621 1 pièce
15939345 220 g FCS221 1 pièce
15909355 2200 g FCS2200 1 pièce
15919355 5200 g FCS5200 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15949345
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La balance portative Fisherbrand, de conception mince et empilable, offre des fonctionnalités de pesée essentielles et des performances compétitives.
  • La conception intuitive à deux boutons facilite le fonctionnement
  • La conception mince et compacte permet un stockage empilable
  • Une plateforme de pesée élargie peut traiter de manière adéquate de grands échantillons et une variété d
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 620 g
Type d’affichage LCD
Précision affichage 0,100000 g
À utiliser avec (application) Pesée
Comprend 3 piles AA (LR6)
Modèle FCS621
Temps de stabilisation 2,000 sec
Plage de températures (impériale) 64°F à 77°F
Plage de températures (métrique) 18°C à 25°C
Garantie 2 ans
Modes de pesée Gramme, livre, once, once troy, pennyweight
Dimensions (P x L x H) 205 x 140 x 41 mm (8,1 x 5,5 x 1,6 in)
Largeur (impériale) du bac 5 in
Largeur (métrique) du bac 125 mm
Profondeur (impériale) du bac 5,2 in
Profondeur (métrique) du bac 132 mm
Poids (impériale) 0,9 lb
Poids (métrique) 0,4 kg