Learn More
Fisherbrand™ Kit de centrifugeuse portable
Code produit 15817944 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Vitesse max.:
6 000 tr/min (entièrement chargé)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Vitesse max. Conditionnement
15817944 6 000 tr/min (entièrement chargé) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15817944
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    298.00€
    205.75€ / 1 pièces
    Économisez 92.25€
    30% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le kit de centrifugeuse portable offre une solution pratique pour centrifuger et préparer des échantillons en dehors d'un environnement de laboratoire conventionnel.
Traitement immédiat sur le terrain :
  • Traiter les échantillons dans des zones reculées non alimentées en énergie avant que leur détérioration ne puisse se produire.
  • Permet des tests immédiats sur site pour des résultats plus rapides.
  • Fabriqué en plastique ABS durable pour un nettoyage facile sur le terrain.
Facilité d’utilisation :
  • La centrifugeuse est équipée de rotors SnapSpin sans outil pour un changement facile.
  • Fonctionnement simple avec activation du verrouillage/déverrouillage.
Praticité portative :
  • Tous les éléments du kit sont rangés dans une boîte de transport munie de poignées pour faciliter son transport.
  • La boîte à poignée est dotée d'un joint hermétique pour une protection optimale de l'échantillon.
Inserts spécialement conçus :
  • Comprend la centrifugeuse, tous ses accessoires et un support pour tubes.
Contenu de l’offre :
  • Mini-centrifugeuse
    • 6. Placer le rotor à tube SnapSpin de 1,5/2,0 mL
    • 16 places 0. Tube SnapSpin de 2 mL
    • Rotor (à l'unité ou en bande 2 x 8)
    • 6 adaptateurs pour tubes (0,2 mL)
    • 6 adaptateurs pour tubes (0,5 mL)
    • 4 joints toriques
    • Mallette de stockage pour rotors et adaptateurs
    • Portoir pour tubes à essai à 16 places
    • Adaptateur d’alimentation à double isolation, à basse tension avec 4 prises interchangeables
  • Boîte de transport
    • Insert de portoir pour tubes à essai à 16 places
    • Séparateurs de boîtes pour le transport
    • Support de la mini-centrifugeuse
  • Adaptateur pour centrifugeuse 12 V portatif
  • Garantie de cinq ans
Spécification
FCR max. Puissance de 2 000 x g
Vitesse max. 6 000 tr/min (entièrement chargé)
Réfrigéré No
Rotor Oui (6 emplacements, 1,5/2,0 ml SnapSpin)
Garantie 5 ans
Dimensions (L x l x H) extérieures 153 x 128 x 104 mm (5,97 x 4,99 x 4,05 in)
Type de produit Kit de centrifugation
Plage de températures (métrique) 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)