Learn More
Potassium Borohydride, TRC
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Potassium Borohydride |
| CAS | 13762-51-1 |
| Quantity | 1 g |
| Molecular Formula | KBH4 |
| Synonym | Potassium Tetrahydroborate |
| InChI Formula | InChI=1S/BH4.K/h1H4;/q-1;+1 |
| SMILES | [BH4-].[K+] |
| IUPAC Name | potassium;boranuide |
| Molecular Weight (g/mol) | 53.94 |
| Formula Weight | 54.0043 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?