Learn More
Potassium chlorate, 99+%, ACS reagent
Codice prodotto. 10259370 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
5 g
500 g
2.5 kg
Packaging:
Glass Bottle
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
2.5kg
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Packaging Dimensione della confezione
10259370 500 g Plastic bottle 500g
10076010 5 g Glass Bottle 5g
10227563 2.5 kg Plastic bottle 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10259370 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 418195000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.65€
    69.10€ / 500g
    Économisez 4.55€
    6% de réduction
Visualizza tutte le promozioni
 Restricted Item
En stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 3811-04-9 | ClKO3 | 122.55 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Oxidation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3811-04-9
Molecular Formula ClKO3
Molecular Weight (g/mol) 122.55
MDL Number MFCD00011361
InChI Key VKJKEPKFPUWCAS-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium chlorate, fekabit, potcrate, kaliumchlorat, anforstan, berthollet salt, salt of tarter, berthollet's salt, chlorate of potash, chloric acid, potassium salt
PubChem CID 6426889
IUPAC Name potassium;chlorate
SMILES [O-]Cl(=O)=O.[K+]
Specifica
Melting Point 356.0°C to 368.0°C
Color White
Physical Form Crystalline Powder
Quantity 500 g
Packaging Plastic bottle
Assay Percent Range 99+%
Linear Formula KClO3
Fieser 01,927
Merck Index 15, 7741
Solubility Information Solubility in water: 73g/L (20°C). Other solubilities: 555g/L hot water (100°C), soluble in alkalies, 1g/50mL glycerol, practically insoluble in alcohol, insoluble in ether
Formula Weight 122.55
Percent Purity ≥99%
Grade ACS Reagent
Chemical Name or Material Potassium chlorate
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium chlorate
Avvertenza
  • Danger
Categoria di pericolo
  • Acute toxicity Category 3
  • Acute toxicity Category 4
  • LONG-TERM AQUATIC HAZARD Chronic 2
  • Oxidising solid Category 1
Indicazioni di pericolo
  • H271-May cause fire or explosion; strong oxidiser.
  • H301-Toxic if swallowed.
  • H332-Harmful if inhaled.
  • H411-Toxic to aquatic life with long lasting effects.
Consigli di prudenza
  • P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
  • P220-Keep/Store away from clothing/combustible materials.
  • P264-Wash thoroughly after handling.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P312-Call a POISON CENTER/doctor/if you feel unwell.
  • P371+P380+P375-In case of major fire and large quantities: Evacuate area Fight fire remotely due to the risk of explosion.
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.