Learn More
Potassium Cyanide, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Code produit 10599380 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
250 g
Packaging:
Plastic powder jar
Conditionnement:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Packaging Conditionnement
10599380 250 g Plastic powder jar 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 10599380 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P/4560/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Spécification
Boiling Point 1625°C
Melting Point 634°C
CAS 151-50-8
Color White
pH 11 to 12
Physical Form Powder/Solid
Quantity 250 g
Molecular Formula CKN
MDL Number 11397
Synonym potassium cyanide, potassium cyanide k cn, cyanide of potassium, caswell no. 688a, zyankali, kalium cyanid german, unii-mqd255m2zo, rcra waste number p098, cyanure de potassium french
InChI Key NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N
SMILES [C-]#N.[K+]
IUPAC Name potassium;cyanide
Molecular Weight (g/mol) 65.116
PubChem CID 9032
Formula Weight 65.12g/mol
Packaging Plastic powder jar
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium cyanide
Mention d'avertissement
  • Danger
Catégorie de danger
  • Acute toxicity Category 1
  • ACUTE AQUATIC Acute 1
  • LONG-TERM AQUATIC HAZARD Chronic 1
  • Specific target organ toxicity after single exposure Category 1
  • Specific target organ toxicity Category 1
  • Substances and mixtures corrosive to metals Category 1
Mention de danger
  • H290-May be corrosive to metals.
  • H300-Fatal if swallowed.
  • H310-Fatal in contact with skin.
  • H330-Fatal if inhaled.
  • H370-Causes damage to organs.
  • H372-Causes damage to organs.
  • H410-Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
  • EUH032-Contact with acids liberates very toxic gas.
Conseils de prudence
  • P301+P310-IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor /
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P273-Avoid release to the environment.