Learn More
Nitrate de potassium, 99,994 % (base de métaux)
101.00€ - 330.00€
Identifiants chimiques
CAS 7757-79-1
Formule moléculaire KNO3
Poids moléculaire (g/mol) 101.102
Numéro MDL MFCD00011409
Clé InChI FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
CID PubChem 24434
ChEBI CHEBI:63043
Nom IUPAC potassium ; nitrate
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[K+]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11331618
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
011008.14
25g
101.00€
25g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11321618
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
011008.22
100g
330.00€
100g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
7757-79-1
101.102
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
24434
potassium ; nitrate
KNO3
MFCD00011409
potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
CHEBI:63043
[N+](=O)([O-])[O-].[K+]
Spécification
Potassium nitrate
(Base des métaux)
MFCD00011409
14,7648
Freely soluble in water. Slightly soluble in ethanol.
[N+](=O)([O-])[O-].[K+]
101.102
CHEBI:63043
99.994%
Hygroscopic
7757-79-1
KNO3
UN1486
potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
potassium ; nitrate
24434
101.11
Odorless
2.109 g/mL
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H272
May intensify fire
oxidizer.
P210-P220-P221-P280-P370+P378q-P501c
H272
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 5.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: POTASSIUM NITRATE
missing translation for 'einecsNumber' : 231-818-8
missing translation for 'rtecsNumber' : TT3700000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures