Learn More
Nitrate de potassium, 99,999 %, (métaux à l’état de traces), ACROS Organics™
51.80€
Identifiants chimiques
| CAS | 7757-79-1 |
|---|---|
| Formule moléculaire | KNO3 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 101.1 |
| Numéro MDL | MFCD00011409 |
| Clé InChI | FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N |
| Synonyme | potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras |
| CID PubChem | 24434 |
| ChEBI | CHEBI:63043 |
| Nom IUPAC | potassium ; nitrate |
| SMILES | [N+](=O)([O-])[O-].[K+] |
| Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
|
10713085
|
Thermo Scientific Acros
193800100 |
10g | Flacon en verre |
53.40€ 51.80€ / 10g Économisez 1.60€ 2% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Pour l’analyse des ultra-tracesIdentifiants chimiques
| KNO3 | |
| MFCD00011409 | |
| potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras | |
| CHEBI:63043 | |
| [N+](=O)([O-])[O-].[K+] |
Spécification
| Potassium nitrate | |
| 7757-79-1 | |
| KNO3 | |
| MFCD00011409 | |
| 15, 7769 | |
| Solubility in water: 320g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol,slightly soluble in alcohol | |
| [N+](=O)([O-])[O-].[K+] | |
| 101.1 | |
| CHEBI:63043 | |
| 99.999% | |
| 2.1 |
| 99.999% | |
| 99.999% | |
| KNO3 | |
| 05,561 | |
| potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras | |
| FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N | |
| potassium ; nitrate | |
| 24434 | |
| 101.1 | |
| Base de métaux à l’état de traces |
Sécurité et traitement
GHS H Statement:
May intensify fire; oxidizer.
GHS P Statement:
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 231-818-8
missing translation for 'rtecsNumber' : TT3700000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Potassium nitrate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Matière solide oxydante Catégorie 3
Mention de danger
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P371+P380+P375-En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium nitrate