Learn More
Nitrate de potassium, 99 %
25.30€ - 260.00€
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
11421888
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14527.36 |
25.30€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
|
11431888
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14527.0E |
2500g |
95.40€
2500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
11441888
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14527.0C |
10000g |
260.00€
10000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsLe nitrate de potassium possède une grande variété d’applications. Les préparations appropriées du nitrate de potassium sont utilisées dans les engrais, les agents de conservation des aliments, les dentifrices, les agents propulseurs de fusée et les feux d’artifice. En outre, il est également utilisé comme électrolyte dans un pont de sel et comme milieu de stockage thermique dans les systèmes de production d’énergie. Il constitue un matériau de changement de phase avec des nanoparticules de silice et d’alumine. En association avec le trifluorure de bore, il forme un réactif efficace pour la nitration des composés aromatiques. L’adsorption sur l’alumine fournit un agent de nitratisation aromatique sans danger pour l’environnement.
Solubilité
Modérément soluble dans l’eau et non soluble dans l’alcool. Soluble dans le glycérol et l’ammoniac.
Remarques
C’est un oxydant. Stable dans des conditions ordinaires. Incompatible avec les agents réducteurs et les alcools.
Sécurité et traitement
- Potassium nitrate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Matière solide oxydante Catégorie 3
Mention de danger
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium nitrate