Learn More
Nitrate de potassium, ACS, 99,0 % min, Alfa Aesar™
Pour la pyrotechnie, la fabrication de verre, la trempe de l’acier
28.30€ - 129.65€
Identifiants chimiques
| CAS | 7757-79-1 |
|---|---|
| Formule moléculaire | KNO3 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 101.102 |
| Numéro MDL | MFCD00011409 |
| Clé InChI | FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N |
| Synonyme | potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras |
| CID PubChem | 24434 |
| ChEBI | CHEBI:63043 |
| Nom IUPAC | potassium ; nitrate |
| SMILES | [N+](=O)([O-])[O-].[K+] |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
11366788
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013443.22 |
100g |
28.30€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
11356788
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013443.36 |
500g |
42.90€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
11376788
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013443.A3 |
2kg |
144.00€ 129.65€ / 2kg Économisez 14.35€ 9% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
| KNO3 | |
| MFCD00011409 | |
| potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras | |
| CHEBI:63043 | |
| [N+](=O)([O-])[O-].[K+] |
Spécification
| Potassium nitrate | |
| 7757-79-1 | |
| KNO3 | |
| potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras | |
| [N+](=O)([O-])[O-].[K+] | |
| 101.102 | |
| CHEBI:63043 | |
| ACS | |
| White crystalline |
| For ACS analysis | |
| 99.0% min. | |
| MFCD00011409 | |
| FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N | |
| potassium ; nitrate | |
| 24434 | |
| 101.11 | |
| Odorless | |
| 2.109g/cm3 |
Sécurité et traitement
H272-H303: May intensify fire; oxidizer. May be harmful if swallowed.
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 5.1, Packing Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-818-8