Learn More
Nitrate de potassium, 99,997 % (base de métaux), Alfa Aesar™, Puratronic™
54.70€ - 692.00€
Identifiants chimiques
| CAS | 7757-79-1 |
|---|---|
| Formule moléculaire | IK |
| Poids moléculaire (g/mol) | 166.003 |
| Numéro MDL | MFCD00011409 |
| Clé InChI | NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M |
| Synonyme | potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide |
| CID PubChem | 4875 |
| ChEBI | CHEBI:8346 |
| Nom IUPAC | potassium ; iodure |
| SMILES | [K+].[I-] |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
11366987
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010844.06 |
5g |
54.70€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
11386987
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010844.18 |
50g |
185.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
11376987
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010844.30 |
250g |
692.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
| IK | |
| MFCD00011409 | |
| potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide | |
| CHEBI:8346 | |
| [K+].[I-] |
Spécification
| Potassium nitrate | |
| 99.998% (metals basis) | |
| MFCD00011409 | |
| Moderately soluble in water,and insoluble in alcohol. Soluble in glycerol and ammonia. | |
| [K+].[I-] | |
| 166.003 | |
| CHEBI:8346 | |
| Odorless | |
| White crystalline powder | |
| 2.109 |
| 7757-79-1 | |
| IK | |
| potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide | |
| NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M | |
| potassium ; iodure | |
| 4875 | |
| 101.11 | |
| Hygroscopic | |
| 1.33 hpa (1mm Hg) at 745°C |
Sécurité et traitement
P210-P220-P221-P280-P370+P378q-P501c
H272
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 5.1; Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-818-8
missing translation for 'rtecsNumber' : TT3700000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures