Learn More
Potassium permanganate, 98%, Thermo Scientific™
46.00€ - 350.00€
Produkte 3
Produktcode Marke Quantité Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Quantité Preis Menge & Verfügbarkeit  
11484803
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12170.0C
350.00€
10000g
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
11464803
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12170.36
500g
46.00€
500g
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
11474803
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12170.0E
2500g
123.00€
2500g
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Potassium permanganate is an oxidizing agent, is used in the synthesis of organic compounds like ascorbic acid, chloramphenicol, saccharin, isonicotinic acid and pyrazinoic acid and in pharmaceutical intermediate. It is used to remove ferrous impurities from inorganic chemicals. It is also used in analytical chemistry as a reagent for redox titrations and to determine the kappa number of wood pulp. It is mostly used in water treatment and as a disinfectant. It also shows useful application as a chemiluminescence reagent.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Light sensitive. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with strong reducing agents, powdered metals, peroxides, zinc, copper, alcohols, hydrogen fluoride and acids.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.