Learn More
Potassium permanganate, low in mercury, ACS, 99.0% min, Thermo Scientific™
44.80€ - 266.00€
Identifiants chimiques
| CAS | 7722-64-7 |
|---|---|
| Formule moléculaire | KMnO4 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 158.032 |
| Numéro MDL | MFCD00011364 |
| Clé InChI | VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N |
| Synonyme | potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo |
| CID PubChem | 516875 |
| Nom IUPAC | potassium;permanganate |
| SMILES | [O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+] |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
11324197
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036675.22 |
100g |
44.80€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
11304197
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036675.36 |
500g |
75.50€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
11314197
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036675.A4 |
2.5kg |
266.00€
2.5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
| KMnO4 | |
| MFCD00011364 | |
| potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo | |
| potassium;permanganate |
Spécification
| Potassium permanganate | |
| 7722-64-7 | |
| KMnO4 | |
| potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo | |
| VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N | |
| potassium;permanganate | |
| 516875 | |
| ACS | |
| Crystalline |
| For analysis ACS | |
| 99% min. | |
| MFCD00011364 | |
| Soluble in water. | |
| [O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+] | |
| 158.032 | |
| 158.03 | |
| Light sensitive | |
| 2.7 |
Sécurité et traitement
P201-P202-P210-P220-P221-P260-P264b-P270-P271-P281-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H272-H302-H314-H335-H361d-H373
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 5.1; Packing Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-760-3
missing translation for 'rtecsNumber' : SD6475000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures