Learn More
Fisherbrand™ Nacelles de pesée antistatiques Pour-Boat
Code produit 15708177 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
58 x 43 x 13 mm
83 x 132 x 26 mm
108 x 183 x 26 mm
Conditionnement:
500 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
15708177 83 x 132 x 26 mm 500 pièces
15718177 108 x 183 x 26 mm 500 pièces
15798167 58 x 43 x 13 mm 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15708177
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Versement précis pour une perte d’échantillon minimale. Les plateaux de pesée antistatiques Pour-Boat sont des plateaux en polystyrène à surface lisse.
  • La conception du bec verseur distribue facilement les échantillons sans plier la boîte.
  • Les boîtes à fond plat sont fabriquées en polystyrène de 12 mm d’épaisseur pour plus de résistance, de stabilité et une meilleure manipulation.
  • Idéal pour la pesée de produits solides.
  • Biologiquement inertes et résistantes aux acides dilués et faibles, solutions aqueuses, alcools et bases.
  • Plage de température -10 °C à +70 °C (14 °F à 158 °F).
  • 1 couleur, 3 tailles.
  • Peut être utilisé avec des analyseurs d’humidité à micro-ondes.
  • Conforme FDA / qualité alimentaire.
  • Antistatiques
  • Paquet de 500
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Forme du fond Plat
Couleur Blanc
Matériau Polystyrène
Forme Nacelle
Stérilité Non stérile
Type Nacelle de pesée antistatique
À utiliser avec (équipement) Analyseur d’humidité à micro-ondes
Quantité 500 Pk.
Plage de températures (impériale) de 14 °F à 158 °F
Plage de températures (métrique) -10°C à +70°C
Épaisseur 12 mil
Dimensions (L x l x H) 83 x 132 x 26 mm
Longueur (impériale) 3,3 in
Longueur (métrique) 83 mm
Largeur (impériale) 5,2 in
Largeur (métrique) 132 mm
Hauteur (métrique) 26 mm
Hauteur (impériale) 1 in