Learn More
Fisherbrand™ Nacelles de pesée antistatiques Pour-Boat
Code produit 15798167 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
58 x 43 x 13 mm
83 x 132 x 26 mm
108 x 183 x 26 mm
Conditionnement:
500 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
15798167 58 x 43 x 13 mm 500 pièces
15718177 108 x 183 x 26 mm 500 pièces
15708177 83 x 132 x 26 mm 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15798167
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Versement précis pour une perte d’échantillon minimale. Les plateaux de pesée antistatiques Pour-Boat sont des plateaux en polystyrène à surface lisse.
  • La conception du bec verseur distribue facilement les échantillons sans plier la boîte.
  • Les boîtes à fond plat sont fabriquées en polystyrène de 12 mm d’épaisseur pour plus de résistance, de stabilité et une meilleure manipulation.
  • Idéal pour la pesée de produits solides.
  • Biologiquement inertes et résistantes aux acides dilués et faibles, solutions aqueuses, alcools et bases.
  • Plage de température -10 °C à +70 °C (14 °F à 158 °F).
  • 1 couleur, 3 tailles.
  • Peut être utilisé avec des analyseurs d’humidité à micro-ondes.
  • Conforme FDA / qualité alimentaire.
  • Antistatiques
  • Paquet de 500
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Forme du fond Plat
Couleur Blanc
Matériau Polystyrène
Forme Nacelle
Stérilité Non stérile
Type Nacelle de pesée antistatique
À utiliser avec (équipement) Analyseur d’humidité à micro-ondes
Quantité 500 Pk.
Plage de températures (impériale) de 14 °F à 158 °F
Plage de températures (métrique) -10°C à +70°C
Épaisseur 12 mil
Dimensions (L x l x H) 58 x 43 x 13 mm
Longueur (impériale) 2,3 in
Longueur (métrique) 58 mm
Largeur (impériale) 1,7 in
Largeur (métrique) 43 mm
Hauteur (métrique) 13 mm
Hauteur (impériale) 0,5 in