Learn More
Usbeck™ Spatule pour poudre
Code produit 10691442
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
210 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10691442 150 mm 1 pièce
10760503 210 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10691442 Fournisseur Usbeck™ Code fournisseur 3282
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Transférez les substances en toute simplicité. La spatule pour poudre Usbeck™ est idéale pour le transfert de substances.
  • Acier inox
  • Largeur de la lame : 9 mm
Spécification
Type de produit Spatule pour poudre
Matériau Acier inoxydable
Longueur (métrique) 150 mm