Learn More
Usbeck™ Spatule pour poudre
Code produit 10760503
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
210 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10760503 210 mm 1 pièce
10691442 150 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10760503 Fournisseur Usbeck™ Code fournisseur 3284
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Transférez les substances en toute simplicité. La spatule pour poudre Usbeck™ est idéale pour le transfert de substances.
  • Acier inox
  • Largeur de la lame : 9 mm
Spécification
Type de produit Spatule pour poudre
Largeur (métrique) de lame 9 mm
Matériau Acier inoxydable
Longueur (métrique) 210 mm