Learn More
Fisherbrand™ Alimentation pour instruments de mesure de paillasse Fisherbrand™ accumet™ AB et XL
Code produit 12850653 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Mètres AB150, AB200, AB250, XL150, XL200, XL250, XL500, XL600
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
12850653 Mètres AB150, AB200, AB250, XL150, XL200, XL250, XL500, XL600 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12850653
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.10€
    45.08€ / 1 pièces
    Économisez 24.02€
    34% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 19-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Alimentation de rechange universelle
  • À utiliser avec les modèles d’instruments de mesure de paillasse accumet : Instruments de mesure de paillasse AB150, AB200, AB250, XL150, XL200, XL250, XL500, XL600
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Alimentation électrique
Alimentation électrique 110/230 VCA, 9 VCC, 18 W, positif central
À utiliser avec (équipement) Mètres AB150, AB200, AB250, XL150, XL200, XL250, XL500, XL600