Learn More
WLD Tec™ Pistolet de flambage Powerjet 2
Code produit 10367492
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
210 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Conditionnement
10367492 210 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10367492 Fournisseur WLD Tec™ Code fournisseur 6.006.000
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Spécification
Type de produit Brûleur à gaz de laboratoire
Type de gaz Gaz liquide, Gaz naturel
Longueur (métrique) 150 mm
À utiliser avec (application) Champs de microbiologie ou de biotechnologie
Hauteur (métrique) 210 mm
Température max. (métrique) 1 300°C (gaz naturel), 1 350°C (gaz liquide)
Poids (métrique) 500 g
Largeur (métrique) 150 mm