Learn More
Fisherbrand™ PowerPro 3 Amp
Code produit 15828481 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Affichage:
LCD TFT de 2.4 po
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Affichage Conditionnement
15828481 LCD TFT de 2.4 po 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15828481
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1420.15€
    862.36€ / 1 pièces
    Économisez 557.79€
    39% de réduction
Expédition estimée: 05-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Fisherbrand™ PowerPro 3 Amp est une alimentation électrique conçue pour pratiquement toutes les applications d’électrophorèse à haute intensité.
  • 5 paires de bornes
  • La capacité de sortie haute intensité est parfaite pour les unités d’électrotransfert avec électrodes à plaque de haute intensité, en particulier Cleaver Scientific omniBLOT maxi, VS20 WAVE et les systèmes de transfert semi-humide.
  • Les électrotransferts peuvent être effectués comme des cycles temporisés en mode constant ou programmable afin d’éviter surchauffe et épuisement du tampon.
  • Un temps d’exécution extensible jusqu’à un maximum de 999 minutes en mode constant est également utile pour les transferts sur plusieurs jours effectués à un courant faible constant dans les systèmes d'électrodes à fil.
  • Protocole intégré et modes constants, comme les autres modèles PowerPro.
Spécification
À utiliser avec (équipement) Unités d’électrotransfert avec électrodes à plaque haute intensité
Minuteur Mode constant : 9999 (min.) avec alarme Mode programmable : 999 (min.) avec alarme
Affichage LCD TFT de 2.4 po
Tension Tension nominale de 100 à 240 V, sortie de 5 à 300 V, incréments de 1 V
Puissance Sortie de 300 W, incréments de 1 W
Ampérage Sortie 10 à 3 000 mA, incréments de 10 mA